Carboys, bred hals, PP, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2235-0020 2235-0050
216-4400EA 1850 NOK
216-4400 216-4401
Carboys, bred hals, PP, med skrukork, Nalgene®
Flasker Kanner
PPCO, naturfarget, med hvit PP-skrulokk.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmeresistent opptil 121 °C, kan autoklaveres
  • Lekkasjesikker, med gradering
Ideell for bruk innen mikrobiologi. Perfekt for å håndtere store mengder med pudder eller andre faste eller masselignende stoffer. Brede skulderhåndtak og ekstra vid hals.