Sentrifugeflaske, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
3143-0175 3144-0175 3145-0175
525-2431EA 1600 NOK
525-2431 525-2441 525-2451
Sentrifugeflaske, Nalgene®
Flasker Sentrifugeflasker
Konisk bunn og kantløs, gradert.
  • Tåler opp til 27 500 ×g eller 5800 ×g (525-2451)
  • Perfekt for sentrifuger med eller uten kjøling
  • Krever adapter for sentrifuger med konisk bunn, 525-2400
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement