Sentrifugeflasker, PPCO/HDPE/PC/FEP, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
3120-0250 3120-0500 3120-1000 3120-1010 3120-9500 3121-0250 3122-0250 3122-0500 3122-1000 3122-1010 3127-0250
525-2311EA 815 NOK
525-2311 525-2314 525-2316 525-2315 525-2313 525-2361 525-2331 525-2333 525-2335 525-2336 525-2341
Sentrifugeflasker, PPCO/HDPE/PC/FEP, med skrukork, Nalgene®
Flasker Sentrifugeflasker
Med skurlokk.
Bruk adapteren 525-2300 ved bruk av flasker på 250 ml i Sorvall GSA-rotoren. Ved maksimal hastighet kreves det ekstra tette lokk, se 525-2913, 525-2914 eller 525-2915.
PPCO
Gjennomsiktig, autoklaverbar. Høy kjemisk motstandskraft.
Tåler sentrifugering på opptil 13200×g for 250 ml, 4800×g for 500 ml og 7100×g for 1000 ml.
HDPE
Gjennomskinnelige.
Tåler temperaturer på ned til –100 °C og krefter på opptil 8000×g.
PC
Gjennomsiktige, kan autoklaveres.
Tåler krefter på opptil 27500×g for 250 ml, 13700×g for 500 ml og 7100×g for 1000 ml.