Sentrifugeflasker, PC/PPCO, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
3140-0250 3140-0500 3141-0250 3141-0500
525-2472EA 2450 NOK
525-2472 525-0047 525-2371 525-2373
Sentrifugeflasker, PC/PPCO, med skrukork, Nalgene®
Flasker Sentrifugeflasker
PC og PPCO, vidhals, PP-skrulokk med silikonpakning, kan autoklaveres.
  • Utmerket kjemikaliebestandighet
  • Tåler opp til 27 500 ×g for 250 ml og 13 700 ×g for 500 ml
  • Når 250 ml flasken brukes i Sorvall GSA-rotor, bruk adapter 525-2300