Dråpeflaske, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2750-9025 2750-9050 2750-9125 2751-9025 2751-9050 2751-9125
215-7171EA 1050 NOK
215-7171 215-7172 215-7173 215-1058 215-1059 215-1060
Dråpeflaske, Nalgene®
Flasker Dråpeflasker
LDPE, naturfarget eller LDPE, hvit med hvit PP-skrulokk og LDPE dråpespiss.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • Drop-control tip snaps securely into place, drops are dispensed individually
  • Flexible for easy handling, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Disse dråpeflaskene gir pålitelig, gjentatt dispensering av reagenser og andre væsker. De fungerer som svært gode alternativer til pipetter eller andre tradisjonelle dispenseringssystemer. De er velegnet for de fleste bioteknologiske, diagnostiske og farmasøytiske bruksområder. Hvitt materiale, ideelt for produkter som er sensitive mot UV-lys. Dråpespissen klikker sikkert på plass.