Droppe flasker, LDPE, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2752-9025 2752-9050 2752-9125
215-1061EA 1100 NOK
215-1061 215-1062 215-1063
Droppe flasker, LDPE, Nalgene®
Flasker Dråpeflasker
LDPE, naturfarget med fargekodede (rød, grønn, blå, hvit og gul) PP-skrulokk og LDPE dråpespiss.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
  • Drop control tip snaps securely into place, drops are dispensed individually
  • Flexible for easy handling, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Reagensidentifiseringen er svært enkel med de forskjellige fargene på skrulokkene. Disse dråpeflaskene gir pålitelig, gjentatt dispensering av reagenser og andre væsker. De fungerer som svært gode alternativer til pipetterMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement