Bobleteller
Leverandør: Lenz
201-9100EA 775 NOK
201-9100
Bobleteller
Flasker Gassvaskeflasker
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Minimal termisk utvidelse, noe som gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Til overvåking av gasstrømning i destilleringsapparater.