Bokser, lav modell, med gjenge, vris av
Leverandør: RIXIUS
1-0800-0050-43 1-0800038066KT 1-0800-0720-66 1-0800-0212-66 1-0800-0720-82 1-0801-0490-82 1-0800-0160-48 1-0800-0370-66 1-0800-1062-82 S080001004875
216-3620EA 14 NOK
216-3620 216-3622 216-3623 216-3621 RIXI1-0800-0720-82 RIXI1-0801-0490-82 RIXI1-0800-0160-48 RIXI1-0800-0370-66 RIXI1-0800-1062-82 RIXIS080001004875
Bokser, lav modell, med gjenge, vris av
Krukker Bokser, generell bruk
Glass, uten lokk.
  • Gode kjemiske og fysiske egenskaper
  • For bruksområder uten høy varmebelastning
  • Skrulokk av metall er tilgjengelige for 216-3630 til 216-3633
Perfekt for prøvetaking, oppbevaring og transport av pulver, granulater, masser eller væsker.