Flaske/kanne, med skrulokk og tappekran, Lowboys™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2323-0008
216-8671EA 2850 NOK
216-8671
Flaske/kanne, med skrulokk og tappekran, Lowboys™, Nalgene®
Flasker Kanner
HDPE, naturfarget med PP-skrulokk og tappekran.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig fra −100 til +120 °C
  • Kan stables, maks. stablingshøyde: tre beholdere
Denne flate flasken kan enkelt plasseres på smale hyller eller i små kjølerom. Ideell for å oppbevare og dispensere reagenser, titreringsløsninger og destillert vann. Med praktisk integrert håndtak for enkel, sikker transport.