Flaske/Jerrykanne, med skrulokk, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2240-0015 2240-0025 2240-0050
216-8691EA 1250 NOK
216-8691 216-8692 216-8693
Flaske/Jerrykanne, med skrulokk, Nalgene®
Flasker Jerrikanne
HDPE, naturfarget, med hvitt PP-skrulokk.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig fra −100 til +120 °C
  • Stabil, solid utforming med integrerte graderinger i gallon og liter, lekkasjesikker
God stabilitet med stor bunn og lavt tyngdepunkt. Helletuten er lang nok for nøyaktig helling av væske. Med festet forseglingslokk som ikke kan gå tapt. Senket bunn gir ytterligere støtte ved helling.