Flaske, Jerrykanne, fluorbehandlet, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2242-0025 2242-0050
216-8511EA 1775 NOK
216-8511 216-8512
Flaske, Jerrykanne, fluorbehandlet, Nalgene®
Flasker Jerrikanne
HDPE, fluorbehandlet med fluorbehandlet PP-skrulokk.
  • Resistent mot de fleste syrer, alkaliske forbindelser og aggressive organiske løsningsmidler
  • Varmebestandig fra −100 til +120 °C
  • Stabil, solid utforming med profilerte graderinger i gallon og liter, lekkasjesikker
Bedre sperreegenskaper og redusert absorpsjon og gjennomtrenging av løsningsmidler takket være de fluorbehandlede innvendige og utvendige overflatene. Fluorbehandlingen forbedrer slitestyrken for beholderen og reduserer tap som forårsakes av gjennomtrenging. Stor bunn og lavt tyngdepunkt gir stabilitet. Enkel helling med integrert helletut.