Carboys, wide neck, PC, Clearboy™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
DS2213-0020 DS2213-0050
216-5101EA 3875 NOK
216-5101 216-5102
Carboys, wide neck, PC, Clearboy™, Nalgene®
Flasker Kanner
PC, gjennomsiktig, med hvit PP-skrulokk.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig fra −135 til +135 °C, kan autoklaveres
  • Lett, ekstremt støtsikker, lekkasjesikker
Ideal for storing solids and for use at extreme temperatures. Wide opening (90 mm diameter) for easy filling and decanting or cleaning. Calibrated in gallons and litres. Sturdy stainless steel handle.