Kulturmedieflasker, firkantede, sterile, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
342020-0060 342020-0125 342020-0250 342020-1000 342020-2000 342020-9500 342020-0500 342020-0030 342024-0125 342024-0250 342024-0030 342024-0060 342024-0500 342024-1000
216-0307EA 9250 NOK
216-0307 216-0308 216-0309 216-0311 216-0312 216-0609 216-0310 216-0306 216-0381 216-0382 216-0379 216-0380 216-0383 216-0384
Kulturmedieflasker, firkantede, sterile, Nalgene®
Flasker Cellekulturflasker
PETG.
  • Lekkasjesikker lukking, bruddsikker og slitesterk
  • Gjennomsiktighet og redusert permeabilitet for karbondioksid og oksygen tillater medielagring i opptil 6 måneder
  • Flasker og lukkinger er strålesteriliserte og ikke-pyrogene
Et rimelig alternativ til glassflasker for oppbevaring og transport av media. Tilgjengelig med eller uten naturlig HDPE skrukork. Hettene for 30 til 1000 ml flasker er en naturlig off-white farge. Hetten på 2000 ml flasken er hvit. Flasker og lukkinger er ikke autoklaverbare. Pakket i krympepakkede brett.