VWR®, Flaske, smal hals, med skrulokk, LDPE
Leverandør: VWR Collection
215-5637EA 150 NOK
215-5637 215-5638 215-5639 215-5640 215-5641 215-5642
VWR®, Flaske, smal hals, med skrulokk, LDPE
Flasker Plastflasker
LDPE, klar. Ypperlig til prøvetaking, oppbevaring og transport av væsker.
  • Lekkasjesikker, solid og allsidig
  • Myk, kan brukes som dråpe- eller spruteflasker
  • Opphøyd gradering
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904