VWR®, Flasker, smal munn, LDPE, med skrulokk, rund
Leverandør: VWR Collection
215-5675EA 865 NOK
215-5675 215-5674 215-5673 215-5672 215-5671
VWR®, Flasker, smal munn, LDPE, med skrulokk, rund
Flasker Plastflasker
LDPE, rav.
  • Brunfarget for å beskytte lyssensitive væsker
  • Lekkasjesikker, solid og allsidig
  • Opphøyd gradering
Perfekt til prøvetaking, oppbevaring og transport.
NB: Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904.