Flaske, smal hals, med gjenge, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
218011404 218011704 218012409 218013602 218014401 218015406 218016308 218017304 218018609 218019108 218018806 218012906 218015106 218016908 218010802
215-1532EA 130 NOK
215-1532 215-1533 215-1534 215-1535 215-1536 215-1537 215-1538 215-1539 215-1540 215-1542 215-1541 215-2425 215-2426 215-2427 215-3295
Flaske, smal hals, med gjenge, DURAN®
Flasker Glassflasker
DURAN®, Borsilikatglass, 3.3, klart uten skrulokk.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rund, med gradering og GL-gjenger. Uten hellering og skrulokk.
Med påtrykt sporingskode (batch-merking).
*Med en spesielt utformet glasskant som forenkler tømmingen.
**Ringformet forsterkning på flaskeskulderen bidrar til at oppfyllingshøyden til væskeinnholdet som kan brukes, blir synlig.
Sertifiseringer: ISO 4796-1