Flasker, smal munn, HDPE/PPCO, med skrulokk, firkantet, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2016-0030 2016-0060 2016-0125 2016-0250 2016-1000 2018-0030 2018-0060 2018-0125 2018-0250 2018-0500 2018-1000 2016-0500
215-7621EA 410 NOK
215-7621 215-7622 215-7623 215-7624 215-7626 215-7641 215-7642 215-7643 215-7644 215-7645 215-7646 215-7625
Flasker, smal munn, HDPE/PPCO, med skrulokk, firkantet, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, gjennomskinnelig eller PPCO, gjennomskinnelig, med PP skrukork.
  • HDPE: Good chemical resistance/PPCO: Very good chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to 120 °C/PPCO: Heat resistant up to 135 °C, autoclavable
  • Leakproof
Ideal for storing and shipping liquids. Graduated.