Flasker, smal hals, rund, PPCO, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2006-0002 2006-0004 2006-0016 2006-0032 2006-9025 2006-9050 2006-9125 2006-0001 2006-0008
215-7565EA 315 NOK
215-7565 215-7566 215-7570 215-7571 215-7562 215-7563 215-7561 215-7564 215-7568
Flasker, smal hals, rund, PPCO, med skrukork, Nalgene®
Flasker Plastflasker
PPCO, naturfarget med PP-skrulokk.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til +121 °C, autoklaverbar med eller uten innhold
  • Svært bruddsikker, lekkasjesikker
Ideell for oppbevaring og transport av væsker.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904.