Flaske, smal hals med skrulokk
Leverandør: SciLabware
1515/08D 1515/10D 1515/12D 1515/16D 1515/18D 1515/01D 1515/04D 1515/06D 1515/22D
215-0334EA 250 NOK
215-0334 215-0335 215-0336 215-0337 215-0338 215-0330 215-0332 215-0333 BIBB1515/22D
Flaske, smal hals med skrulokk
Flasker Glassflasker
PYREX®-borsilikatglass med fenol-skrulokk.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Rundt, med hvite graderinger og skrivefelt. Ideell til oppbevaring av reagenser, analytiske standarder og dyrkingsmedier osv. Leveres med fenol-skrulokk med PTFE-belagt forpakning. Med trykt sporingskode (batch-ID); batch-sertifikatet er tilgjengelig på www.scilabware.com.
*Ikke gradert
Sertifiseringer: ISO 4796