Flasker, smal munn, LDPE, med skrulokk, rund, Azlon®
Leverandør: SciLabware
BNL0060PN BNL0500P BNL1000P BNL0030PN BNL0150PN
215-0522EA 290 NOK
215-0522 215-0525 215-0526 215-4058 215-3108
Flasker, smal munn, LDPE, med skrulokk, rund, Azlon®
Flasker Plastflasker
LDPE, gjennomsiktig med PP-skrulokk.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • More flexible and more impact resistant than HDPE bottles
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904