Flaske, smal hals, med NS-propp, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
211651702 211652407 211653609 211654408 211655404 211656306 211657302 211658607 211659106 211681705 211682401 211683603 211684402 211685407 211686309 211687305 211688601 211689109
215-1113EA 615 NOK
215-1113 215-1114 215-1115 215-1116 215-1117 215-1118 215-1119 215-1120 215-1121 215-1143 215-1144 215-1145 215-1146 215-1147 215-1148 215-1149 215-1150 215-1151
Flaske, smal hals, med NS-propp, DURAN®
Flasker Glassflasker
DURAN®, borosilikatglass 3.3, klart eller gult, med standard slipt skjøt og glasspropp.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Minimal termisk ekspansjon, som gir relativt høy motstandskraft mot temperaturendringer
  • Glass type I i henhold til USP, EP og JP
  • Brunt glass oppfyller USP <671> og Eur. Ph. 3.2.1. for beskyttelse mot UV-lys
Merket med volum og et hvitt skrivefelt. Brunfarget for å beskytte lyssensitive materialer.
ISO 4796-2.
Med påtrykt sporingskode (batch-merking).