Flasker, smal hals, med standard bakkepropper
Leverandør: Kavalier
N632414126050 N632414126500 N632414226050 N632414226250 N632414226950
215-1750EA 250 NOK
215-1750 215-1753 215-1758 215-1760 215-1763
Flasker, smal hals, med standard bakkepropper
Flasker Glassflasker
Soda-lime glass, klart eller rav, med standard slipt skjøt og glasspropp.
  • Gode ​​kjemiske og fysiske egenskaper
  • For bruk i applikasjoner uten høye termiske belastninger
  • Solide, utskiftbare glasspropper
Rav for å beskytte lysfølsomme materialer.
DIN 12036, ISO 4796
Sertifiseringer: DIN 12036, ISO 4796