Flaske, vid hals, med krage, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
211812408 211813601 211814409 211815405 211816307 211817303 211818608 211819107
215-1374EA 265 NOK
215-1374 215-1419 215-1376 215-1420 215-1421 215-1422 215-1380 215-1381
Flaske, vid hals, med krage, DURAN®
Flasker Glassflasker
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar, uslipt hals.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
  • Glass Type I i henhold til USP, EP og JP
Rund, med volummerking og hvitt skrivefelt.
Sertifiseringer: DIN 12038.