Spruteflaske, vid hals, Unitary™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2402-0125 2402-0250 2402-0500 2402-0750 2402-1000
215-8111EA 630 NOK
215-8111 215-8112 215-8113 215-8114 215-8115
Spruteflaske, vid hals, Unitary™, Nalgene®
Flasker Spruteflasker
LDPE, gjennomskinnelig, med PP skrukork.
  • Vid hals for hurtig og sikker påfylling, dryppfri
  • Utløpsrøret er formet i ett stykke og kan kuttes av slik at gjennomstrømningshastigheten økes
  • God kjemikaliebestandighet, varmebestandig opp til 80 °C