Spruteflaske, smal hals, med trykt navn
Leverandør: VITLAB
133381 135181 135281 135381
215-6764EA 2450 NOK
215-6764 VITL135181 VITL135281 VITL135381
Spruteflaske, smal hals, med trykt navn
Flasker Spruteflasker
LDPE, gjennomskinnelig med PP skrukork.
  • God kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 80 °C (over korte perioder opp til 90 °C)
Farget inskripsjon av innholdet på tysk, engelsk og fransk.