Spruteflaske, smal hals, VITsafe™, med trykt navn
Leverandør: VITLAB
1332819 1332839 1332849 1332859 1332869 1332879 1332889 1332899 1332909 1332939 1332949 1332959 1332969 1332979 1331819 1331839 1331849 1331859 1331869 1431829 1432829 1432989 1333839 1333849 1333859 1333869 1433829
215-5716EA 220 NOK
215-5716 215-5714 215-5715 215-5700 215-5702 215-5708 215-5701 215-5709 215-5710 215-5717 215-5703 215-5704 215-5705 215-5706 215-1716 215-6873 215-6874 215-1717 215-6840 215-6841 215-6858 215-6864 215-6876 215-6877 215-1718 215-6878 215-6865
Spruteflaske, smal hals, VITsafe™, med trykt navn
Flasker Spruteflasker
LDPE, med VENT CAP gjenget tilkobling.
  • Fargekodet innhold med faresymboler og beskrivelser av farer som kreves av farlig stoffforordningen
  • God kjemikaliebestandighet
  • God termisk motstand
VENT CAP er basert på gass-/dampgjennomtrengningsprinsippet. Skrulokket hindrer at det bygges opp damptrykk over innholdet. Dette beskytter mot løsningsmiddellekkasje.
NB: Merk: Vaskeflaske 'Hexan' er ikke egnet for n-heksan.