Spruteflaske, vid hals, Unitary™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
DS2408-0250 DS2408-0500
215-8131EA 1050 NOK
215-8131 215-8132
Spruteflaske, vid hals, Unitary™, Nalgene®
Flasker Spruteflasker
Flaske og stigerør laget av rød LDPE, med rød PP skrukork.
  • Vid hals for hurtig og sikker påfylling, dryppfri
  • Utløpsrøret er formet i ett stykke og kan kuttes av slik at gjennomstrømningshastigheten økes
  • God kjemikaliebestandighet, varmebestandig opp til 80 °C