VWR®, Flasker, vid munn, med skrulokk
Leverandør: VWR Collection
215-5685EA 1075 NOK
215-5685 215-5684 215-5683 215-5682 215-5681
VWR®, Flasker, vid munn, med skrulokk
Flasker Plastflasker
PP, gjennomskinnelig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til +121 °C (i 20 minutter), langvarig bruk ved +100 °C
  • Lekkasjesikker
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, pastes and granular material. The wide opening allows easy filling. Can be filled with hot substances. Come with easy to read blue graduations.