VWR®, flasker, bred hals, med skrukork
Leverandør: VWR Collection
215-5680EA 1100 NOK
215-5680 215-5679 215-5678 215-5677 215-5676
VWR®, flasker, bred hals, med skrukork
Flasker Plastflasker
LDPE.
  • Ravfarget for å beskytte lysfølsomme stoffer
  • Lekkasjesikker, tøff og allsidig
Prøvesamling, lagring og transport, for væsker, pastaer og granulært materiale. Den brede munnen gjør det enkelt å fylle og rengjøre.