VWR®, Flaske, vid hals, med skrulokk
Leverandør: VWR Collection
215-5630EA 175 NOK
215-5630 215-5631 215-5632 215-5633 215-5634 215-5635 215-5636
VWR®, Flaske, vid hals, med skrulokk
Flasker Plastflasker
LDPE, gjennomskinnelig.
  • God kjemisk motstandskraft
  • Lekkasjesikker, slitesterk og allsidig
Perfekt til prøvetaking, oppbevaring og transport. Ideell for væsker, medier i fast form og granulært materiale. Den vide halsen gjør det enkelt å fylle og rengjøre. Uten gradering.