Flasker, vid munn, firkantet, med skrulokk, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2122-0010 2123-0010
215-7372EA 690 NOK
215-7372 215-7382
Flasker, vid munn, firkantet, med skrulokk, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, translucent with PP screw cap or PPCO, translucent with PP screw cap.
  • HDPE: Compatibility with most alcohols, bases and acids
  • PPCO: Very good chemical resistance, heat resistant up to 121 °C, autoclavable
  • Extra wide opening
Flaske med høyt volum for en rekke bruksområder. Plassbesparende, med praktiske, integrerte håndtak.