Flasker, kraftige, stor åpning, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2125-1000 2125-2000 2125-4000 2126-1000 2126-2000 2126-4000 642010-0200
215-7701EA 1975 NOK
215-7701 215-7702 215-7704 215-7711 215-7712 215-7714 NALG642010-0200
Flasker, kraftige, stor åpning, med skrukork, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, gjennomskinnelig med hvit PP-skrukork eller PPCO, gjennomskinnelig med hvit PP-skrukork og TPE-tetning.
  • HDPE: god kjemisk resistens PPCO: svært god kjemisk resistens, vakuumtett over 24 timer ved 20 °C
  • HDPE: varmebestandig opp til +120  C PPCO: varmebestandig opp til +121 °C
  • Lekkasjesikker
Store flasker med tykke vegger for krevende bruksområder, med spesielt vid åpning. Svært solide for oppbevaring og transport av væsker og tørre stoffer.
NB: Note: HDPE bottles are not suitable for vacuum applications.