VWR®, flasker, bred hals, med skrukork
Leverandør: VWR Collection
215-1152EA 345 NOK
215-1152 215-1153 215-1154 215-1155 215-1156 215-1157 215-1158 215-1159 215-1160 215-1161 215-1902
VWR®, flasker, bred hals, med skrukork
Flasker Plastflasker
PTFE, kraftig vegg.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig fra –200 til +280 °C
  • Eksepsjonelt glatte innervegger forhindrer forurensning
Robust konstruksjon. Spesielle innfelte grep på korken, og riller i kolben, gjør den enkel å håndtere. Non-stick, den brede munnen gjør det enkelt å fylle og rengjøre.