Flasker, vid munn, med skrugjenger
Leverandør: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
W50 W100 W250 W500 W1000 W2000
215-6001EA 41 NOK
215-6001 215-6002 215-6003 215-6004 215-6005 215-6007
Flasker, vid munn, med skrugjenger
Flasker Plastflasker
LDPE, naturfarget.
  • God kjemikaliebestandighet
  • Lekkasjesikker, tøff og allsidig
Perfekt for prøvesamling, lagring og transport. Ideell for væsker, pastalignende medier og granulært materiale. Den brede munnen gjør det enkelt å fylle og rengjøre. Uten eksamen.
Bestillingsinformasjon: Vennligst bestill skrukorker separat.