VWR® High Performance, Flaske, vid hals, med skrulokk
Leverandør: VWR Collection
215-3431EA 245 NOK
215-3431 215-3432 215-3433 215-3434 215-3435 215-3436 215-3437 215-3438 215-3439 215-3440 215-3441 215-3442 215-3443 215-3444 215-3445 215-3446 215-3447 215-3448 215-3449 215-3450 215-3451 215-3452 215-3453 215-3454 215-1889 215-1899 215-1898 215-1918 215-3437S 215-3438S 215-3441S 215-3439S 215-3443S 215-3431S 215-3432S 215-3433S 215-3434S 215-3435S 215-3436S 215-3440S 215-3444S 215-3445S 215-3446S 215-3447S 215-3448S 215-3449S 215-3450S 215-3451S 215-3452S 215-3453S 215-3454S
VWR® High Performance, Flaske, vid hals, med skrulokk
Flasker Plastflasker
LDPE, HDPE eller PP, med PP-skrulokk.
  • God kjemikaliebestandighet
  • LDPE og HDPE Varmebestandig opptil +80 °C
  • PP: Varmebestandig opptil +135 °C, autoklaverbar
  • Lekkasjesikker
Can be used anywhere in the laboratory, as well as for collecting samples. Wide opening allows rapid filling and dispensing of powders, pastes and liquids. 4 litre bottles have integrated handle design.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904