Frysebeholder, Mr. Frosty, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5100-0001 5100-0050 5100-0036
479-3200EA 3250 NOK
479-3200 479-0967 479-0966
Frysebeholder, Mr. Frosty, Nalgene®
Bokser Kjølebokser og fryseposer
PC-beholder med blått HDPE-lokk, hvitt HDPE-innsats og skuminnsats.
  • Rummer 12 til 18 rør, og et lokk med skrulokk sikrer prøvene inne i tilfelle av utilsiktet beholdertipping
  • Ingen kontakt med alkoholen: ingen fuktighet, ingen etikettfjerning og ingen kompromiss med rørhåndutskrift
Sikrer den kritiske, repeterbare kjølehastigheten på 1 °C/minutt som kreves for vellykket kryooppbevaring og celleutbytte Rimelig og enkel å bruke. Krever bare isopropylalkohol og mekanisk fryser. Merket med grafiske instruksjoner som beskriver prosessen trinn for trinn.
For 12 cryogenic tubes of 3,6; 4,5 or 5,0 ml or 18 cryogenic tubes 1,0; 1,2; 1,5 or 2,0 ml.
Beholderne kan stables og hvis de er fylt med alkohol, kan de oppbevares ved romtemperatur, noe som sparer verdifull fryserplass.
Diameter: 117 mm.
Størrelse på lokk: 120 mm.