Fryseblokk, labtop, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5115-0012 5115-0032 5116-1300 5116-1600 DS5116-0012 DS5116-0032
471-0000EA 2625 NOK
471-0000 471-0001 471-0002 471-0003 479-3460 479-3461
Fryseblokk, labtop, Nalgene®
Bokser Kjølebokser og fryseposer
Labtop coolers −20 °C.
PC, blue.
Lower section filled with a non toxic gel, with handle.
471-0000/471-0001: Will maintain a temperature below –15 °C for up to 2 hours.
Sixteen inserts included convert 1,5 ml holes to accept either 0,5 or 0,2 ml tubes.
Labtop kjølere 0 °C.
PC, grønn.
Den nedre delen har håndtak og er fylt med en ikke-toksisk gel.
479-3461: Opprettholder en temperatur under 1 °C i opptil 5 timer. Gelfylt, hvitt lokk.
479-3460: Opprettholder en temperatur under 1 °C i opptil 3,5  timer. Ikke-fylt, klart lokk.
471-0002/-0003:Opprettholder en temperatur under 1 °C i opptil 5 timer. Ikke-fylt, klart lokk.
16 innsatser for forskjellige rørformater følger med (bare 479-3460 og 479-3461).
471-0001: Will maintain a temperature below –15 °C for up to 2 hours.
Sixteen inserts included convert 1,5 ml holes to accept either 0,5 or 0,2 ml tubes.