VWR®, Avfallsbeholder for knust glass
Leverandør: VWR Collection
119-0036EA 2125 NOK
119-0036 119-0037
VWR®, Avfallsbeholder for knust glass
Bokser Avfallsbeholdere
Bølgepapp med PE-pose med tykkelse på 50 µm.
  • Brettet flat for plassbesparende oppbevaring
  • En klaff er innebygd i lokket for enkel påfylling
  • Det innvendige sikkerhetslokket er lukket ved fjerning av beholderen
Ideell for oppsamling, transport og fjerning av knust glass fra laboratoriet. Består av en solid eske som er fremstilt av sterk bølgepapp, og en innvendig pose i PE som forhindrer mulig lekkasje av gjenværende væske på det knuste glasset.
Does not qualify as a DOT container.
Leveringsinformasjon: Delivered unassembled. Assembly takes a few seconds.