Objektglasseske
Leverandør: KARTELL
276 277 278
631-9140EA 390 NOK
631-9140 631-9141 631-9142
Objektglasseske
Objektglassbokser
Støtsikre objektglassesker med avtakbare lokk.
  • Romslige spor for enkel håndtering av objektglassene
  • Hvert spor er nummerert, slik at du kan opprette kryssreferanser til tilhørende indekskort
  • Eskene har stablekanter for sikker stabling
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)