VWR®, Slide Boxes
Leverandør: VWR Collection
631-0735EA 210 NOK
631-0735 631-0736 631-0737 631-0738 631-0739 631-0740
VWR®, Slide Boxes
Objektglassbokser
Objektglassbokser for oppbevaring av standard mikroskopiobjektglass.
  • De hengslede lokkene holdes sikkert på plass av lukkeanordningen
  • Stableføttene gir maksimal stabilitet når eskene plasseres oppå hverandre.
  • Objektglassliste på innsiden av lokket
W×D×H: 90×140×35 mm (for 25), 165×210×35 mm (for 100)