VWR®, Stativ for objektglassbokser
Leverandør: VWR
VWR®
631-0742EA 6450 NOK
631-0742
VWR®, Stativ for objektglassbokser
Objektglassbokser
Storage racks for microscopy slides make organisation of samples easy.
  • Fremstilt av klar akrylplast som gjør det mulig å se etikettene på objektglasseskene
  • Eskene kan plasseres i rekker eller stabler
  • Sorteres etter farge for enkel gjenfinning
Sklisikre gummiføtter sørger for sikker bordplassering og forhåndsborede hull for montering under benk eller kabinett.