Biohazard forbrenningskartonger, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
F132050001 F132050002
119-0200EA 3175 NOK
119-0200 119-0201
Biohazard forbrenningskartonger, SP Bel-Art
Bokser Avfallsbeholdere
Bølgepapp.
  • Tettsluttende lokk med klaff for innføring av avfall
  • Når kartongen er full, trekkes det innvendige sikkerhetslokket på plass, og hele enheten er klar for forbrenning
Carton with integral biohazard bag in HDPE.
Leveringsinformasjon: Leveres umontert. Monteringen tar noen få minutter.