Byretter, lateral stoppekran, Schellbach, BLAUBRAND®
Leverandør: Brand
13844 13847 13848
612-9941EA 2925 NOK
612-9941 612-9942 612-9943
Byretter, lateral stoppekran, Schellbach, BLAUBRAND®
Byretter
Borosilikatglass 3.3, klasse AS, DE-M merking.
  • Kalibrert for å levere 'TD, Ex'
  • Schellbach-stripe, ringmerker ved store graderinger
  • Merker og inskripsjoner i blå emalje med høy kontrast representerer den optimale kombinasjonen av motstand og lesbarhet
Lengde: 800 mm.
Lengde: 800 mm
Sertifiseringer: DIN EN ISO 385
Bestillingsinformasjon: Leveres med batch-sertifikat. Byretter er også tilgjengelig på forespørsel med et individuelt sertifikat, et USP individuelt sertifikat eller et DAkkS kalibreringssertifikat.