Byretter, lateral stoppekran, Schellbach, SILBERBRAND
Leverandør: Brand
13563 13566 13568
612-9964EA 2250 NOK
612-9964 612-9965 612-9966
Byretter, lateral stoppekran, Schellbach, SILBERBRAND
Byretter
Borosilikatglass 3.3, klasse B.
  • Kalibrert for å levere 'TD, Ex'
  • Schellbach-stripe, korte merker ved store graderinger
Lengde: 800 mm
Length: 800 mm
Sertifiseringer: DIN EN ISO 385