Byretter, lateral stoppekran, Schellbach
Leverandør: HIRSCHMANN
3240160 3240170 3240175 3240360 3240370 3240375
612-9967EA 1500 NOK
612-9967 612-9968 612-9969 612-9970 612-9971 612-9972
Byretter, lateral stoppekran, Schellbach
Byretter
DURAN®, borosilikatglass, klasse AS.
  • Kalibrert for å levere 'Ex', samsvarssertifisert (DE-M-merking) med datert batchidentifikasjon
  • Schellbach-stripe, ringmerker ved store graderinger
  • Blå graderinger
Skalalengde: 500 mm
Scale length: 500 mm
Sertifiseringer: DIN EN ISO 385