Byrette - Titrerapparat, Pellet, sidebøyd stoppehane, Schellbach, BLAUBRAND®
Leverandør: Brand
22521 22522 22523
612-5402EA 5250 NOK
612-5402 612-5403 612-5404
Byrette - Titrerapparat, Pellet, sidebøyd stoppehane, Schellbach, BLAUBRAND®
Byretter
Borosilikatglass 3.3, klasse AS, DE-M merking.
  • Kalibrert til å levere 'Ex'
  • Schellbach-stripe, ringmerker ved hovedgraderingene
  • Automatisk nullstilling, ventilhane med PTFE-spindel, uten mellomstoppehane
DIN EN ISO 385
Sertifiseringer: DIN EN ISO 385
Bestillingsinformasjon: Supplied with a batch certificate. Burettes are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.