Byrette, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
3640-0010 3640-0025 3640-0050
612-2583EA 2850 NOK
612-2583 612-2584 612-2585
Byrette, Nalgene®
Byretter
Klar akrylplast, kranhus og spiss av PMP, hanekik av TFE. Flaske med skrulokk av PP, 1m PVC-slange.
  • Påvirkes ikke av fortynnede uorganiske syrer og baser, med unntak av HF og NH₄OH
  • Bør ikke brukes med alkoholholdige og organiske løsningsmidler
Solid, utmerket for generell bruk, på skoler, i industrilaboratorier og i felten.
ASTM E287
Sertifiseringer: ASTM E287