Byretter
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
3650-0025 3650-0050
612-2558EA 2650 NOK
612-2558 612-2559
Byretter
Byretter
Krystallklar akryl, PMP-spiss, TFE-stoppekran og støpsel.
  • Påvirkes ikke av fortynnede mineralsyrer og baser, med unntak av HF og NH₄OH
  • Ikke konstruert for alkoholholdige og organiske løsningsmidler
Solid, utmerket for generell bruk, på skoler, i industrilaboratorier og i felten.
Sertifiseringer: ASTM E287