VWR®, Skyvelær, digital
Leverandør: VWR Collection
819-0012EA 1700 NOK
819-0012 819-0013
VWR®, Skyvelær, digital
Skyvelær
Laget av rustfritt stål. Batterilevetiden er ~10000 timer.
  • Den ergonomiske hoveddelen og tommelrullen med friksjon gir raske avlesninger
  • Lettlest display med svært store tall
  • Rustfritt stål som motstår fuktighet og støv
Null-knappen gjør at de lukkede kjevene eller et eventuelt referansepunkt settes øyeblikkelig til null. Det kan også angis et flytende nullpunkt midt i målingen for å lese av 'forskjellsresultater' uten beregninger.
Vekt: 255 g.
Leveringsinformasjon: Det leveres også et sertifikat med serienummer fra et ISO 17025-kalibreringslaboratorium som er godkjent av A2LA, for å vise at instrumentet er sporbart i henhold til standardene fra NIST.