VWR®, Patron, kolbekromatografi
Leverandør: VWR Collection
554-0265EA 2700 NOK
554-0265 554-3536
VWR®, Patron, kolbekromatografi
Kromatografikolonner
Motstandsdyktig mot alle vanlige løsemidler som brukes.
  • Det kan lastes væskeprøver og prøver av faste stoffer
  • Aksiell kompresjon av silika: ikke noe dødvolum